Learn More
Pièces de nickel, 99,9+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Nickel pieces |
Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
Quantité | 250 g |
Pourcentage de pureté | ≥99.9% |
Odeur | Odorless |
Forme | Pièces |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Pièces de nickel, 99,9+ % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu