Learn More
lactate de nickel (II) tétrahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11480038
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
C6H10NiO6·4H2O
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C6H10NiO6·4H2O
Numéro MDL MFCD02683106
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) lactate tetrahydrate
Quantité 100 g
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 308.91 (236.85 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%