Learn More
Iodure de nickel(II) anhydre, 99,5 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11348117
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nickel(II) iodide serves as a catalyst in carbonylation reactions. It is also used as a reagent in organic synthesis, especially in conjunction with samarium(II) iodide. It plays an important role in homogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13462-90-3
Formule moléculaire I2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 312.502
Numéro MDL MFCD00016264
Clé InChI BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder
CID PubChem 26038
Nom IUPAC diiodonickel
SMILES [Ni](I)I
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) iodide
Point de fusion 797°C
Note relative au nom Anhydrous
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohols.
Poids de la formule 312.51
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 5.834 g/mL