Learn More
Hydroxyde de nickel(II), Ni 61 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12054-48-7 | H2NiO2 | 92.71 g/mol
15.97€ - 547.73€
Identifiants chimiques
CAS 12054-48-7
Formule moléculaire H2NiO2
Poids moléculaire (g/mol) 92.71
Numéro MDL MFCD00011140
Clé InChI BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC nickel(2+) dihydroxide
SMILES [OH-].[OH-].[Ni++]
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11391839
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012517.06
5 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11301849
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012517.06
5 g Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
11381839
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012517.30
250 g
77.60€
250g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
11311849
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012517.A1
1 kg
214.00€
1kg
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15461017
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
012517.A7
5 kg Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
N/A
Description
Description
Due to its redox behavior, it finds use in rechargeable battery electrodes. It is useful for the storage of electrochemical energy, with potential applications in car batteries. It is a potential material for several biological applications, for example in chromosomal DNA quantification assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12054-48-7
92.71
BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
[OH-].[OH-].[Ni++]
H2NiO2
MFCD00011140
nickel(2+) dihydroxide
Spécification
Nickel(II) hydroxide
12054-48-7
Poudre
Ni(OH)2
UN3077
[OH-].[OH-].[Ni++]
92.71
Ni 61%
4.1g/mL
230°C (decomposition)
Vert
H2NiO2
MFCD00011140
BFDHFSHZJLFAMC-UHFFFAOYSA-L
nickel(2+) dihydroxide
92.7
Odorless
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H332-H315-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
May cause an allergic skin reaction.
GHS P Statement
P260-P284a-P261-P304+P340-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'rtecsNumber' : QR7040000
missing translation for 'tsca' : TSCA
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche