Learn More
Fluorure de nickel(II) tétrahydraté, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11347737
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13940-83-5
Nickel(II) fluoride tetrahydrate is used in surface treatment of aluminum profile and printing ink making, fluorescence lamp, fluidizer and catalyzer for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13940-83-5
Numéro MDL MFCD00016263
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) fluoride tetrahydrate
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Numéro UN UN3288
Informations sur la solubilité Soluble in water,inorganic acid.
Poids de la formule 168.77 (96.71 Anhydrous)
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless