Learn More
Chlorure de nickel(II) hydraté, Puratronic™, 99,995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11336937
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
It is used in electroplating and as a catalyst for organic conversions, for example in chemo-selective thioacetalization of aldehydes. In combination with lithium aluminum hydride, it serves as a reducing agent for alkenes, alkynes, and organic halides; it can cleave N-O bond and open epoxides. It is a precursor to several nickel-phosphine complexes, such as bis(triphenylphosphine)nickel(II) chloride, which are used in alkyne trimerizations, carbonylations, and as catalysts in organic reactions such as Suzuki-Miyaura cross coupling reactions as an alternative to palladium(0) catalysts. It is the precursor to acetylacetonate complex of Ni, used for producing 1,5-cyclooctadiene complex, an important reagent in organonickel chemistry. It can be used to prepare the sandwich compound nickelocene through dimethoxyethane complex of nickel chloride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69098-15-3
Formule moléculaire Cl2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 129.59
Numéro MDL MFCD00149808
Clé InChI QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii chloride hydrate, nickel chloride hydrate, cl2ni.h2o, nicl2.h2o, nickel 11 chloride hydrate, nickel ii chloride hydrate, puratronic, nickel ii chloride hydrate trace metals basis
CID PubChem 16212333
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ni++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride hydrate
Couleur Vert
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire NiCl2·xH2O
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,6505
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Nom IUPAC dichloronickel ; hydraté
Poids de la formule 129.60 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.995%
Qualité Puratronic™
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nickel(II) chloride hydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Nickel dichloride hydrate