Learn More
Chlorure de nickel(II) hexahydraté, Puratronic, 99,9995 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11374878
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Used in the manufacture of all kinds of nickel compounds, preservatives and chemical reaction catalyst. Also used in electroplating, analytical chemistry, used for analysis reagent and in gas masks to absorb NH3. It has also been utilized in environmental studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7791-20-0
Formule moléculaire Cl2Ni·6H2O
Numéro MDL MFCD00149809
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) chloride hexahydrate
Point de fusion 140°C-H2O
Couleur Vert
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999% (Metals Basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water (2540g/L) and ethanol.
Poids de la formule 237.71 (129.60 Anhydrous)
Odeur Odorless
Densité 1.92