Learn More
Bromure de nickel(II) trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11343758
250 g
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7789-49-3 | Br2H6NiO3 | 272.546 g/mol
It is used in Soporific and sedatives pharmaceutical Industry, Photosensitive industry, Analytical Chemistry, and also electrolyte in high energy battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-49-3
Formule moléculaire Br2H6NiO3
Poids moléculaire (g/mol) 272.546
Numéro MDL MFCD00011141
Clé InChI UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
CID PubChem 53471882
Nom IUPAC dibromonickel ; trihydrate
SMILES O.O.O.[Ni](Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) bromide trihydrate
Point de fusion 300°C (in -3H2O)
Forme physique Granulaire cristallin
Quantité 250 g
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6502
Informations sur la solubilité Soluble in water, alcohol
Poids de la formule 272.58 (218.53 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 98%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bromure de nickel(II) trihydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >