Learn More
Bromure de nickel(II), anhydre, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11468650
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13462-88-9 | Br2Ni | 218.501 g/mol
Nickel(II) bromide is used as a source of the bromide ion. It is an important raw material and intermediate used in synthetic chemistry. Further, it is used as a catalyst in cross-coupling reactions.It is used in the preparation of paramagnetic trans-diaquabis(N,N-diethylethylenediamine) nickel(II) bromide and diamagnetic bis(N,N-diethylethylenediamine)nickel(II) bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13462-88-9
Formule moléculaire Br2Ni
Poids moléculaire (g/mol) 218.501
Numéro MDL MFCD00011141
Clé InChI IPLJNQFXJUCRNH-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel bromide, nickel ii bromide, nickel dibromide, nickelous bromide, nickel bromide nibr2, nickel 2+ bromide, unii-41sgh8a2s6, nibr2, nickel ii bromide, anhydrous
CID PubChem 278492
Nom IUPAC Dibromonickel
SMILES [Ni](Br)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel (II) bromide
Point de fusion 963°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Cristalline
Quantité 250 g
Formule linéaire NiBr2
Numéro UN UN3077
Merck Index 14,6502
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and ether.
Poids de la formule 218.53
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.098 g/mL at 27°C