Learn More
Acétate de nickel(II) hydraté, >99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346638
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
Used in synthesis of polynuclear-nickel polyoxotungstate cluster compounds that are ideal for the design of molecular magnets .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6018-89-9
Formule moléculaire C4H14NiO8
Poids moléculaire (g/mol) 248.84
Numéro MDL MFCD00066973
Clé InChI OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
CID PubChem 62601
Nom IUPAC nickel(2+);diacéate;térahydraté
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel(II) acetate hydrate
Point de fusion (decomposition)
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol
Poids de la formule 176.79 (Anhydrous)
Odeur Light
Aspect Green crystals