Learn More
Toile en nickel, maille 20 tissée à partir d’un fil de 0,18 mm (0,007 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Aantal:
850 x 425 mm
850 x 850 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Chemische naam of materiaal | Nickel gauze |
Naamnotitie | Woven from 0.18mm (0.007 in.) dia. wire |
Aantal | 850 x 850 mm |
Maaswijdte | 20 Mesh |
Geur | Odorless |
Vorm | Toile métallique |