Learn More
Feuille de métal en cuivre-nickel, alliage 400, 1,6 mm (0,062 po) d’épaisseur, Thermo Scientific™
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 045231.HB
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Nickel Copper foil, Alloy 400 | |
Ni:Cu; 67:33 wt% | |
300 x 300 mm |
1.6mm (0.062 in.) thick | |
MFCD00801098 | |
Feuille |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.