Learn More
Fil de chrome nickel, 0,2 mm (0,008 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15442117
Click to view available options
Quantité:
100 m
25 m
500 m
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 11106-97-1
Formule moléculaire CrNi
Poids moléculaire (g/mol) 110.69
Numéro MDL MFCD00673110
Clé InChI VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
CID PubChem 11320920
SMILES [Cr].[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel Chromium wire
Note relative au nom 0.2mm (0.008 in.) dia.
Moy. Mol. Poids ou mol. Plage de poids Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantité 25 m
Nom IUPAC Chrome, nickel
Odeur Odorless
Poids ≈0.21g/m
Forme Câble
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche