Learn More
Borure de nickel, 99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11382198
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Nickel boride is an efficient catalyst and reducing agent. It is used as a heterogeneous hydrogenation catalyst. It can also be used to cleave thioacetals. It is used in a protection-deprotection scheme for triterpenoid ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12007-00-0
Formule moléculaire BNi
Poids moléculaire (g/mol) 69.503
Numéro MDL MFCD00016261
Clé InChI QDWJUBJKEHXSMT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nickel boride nib, nickelylidyneborane, nickel boride, powder,-35 mesh trace metals basis
CID PubChem 82791
Nom IUPAC boranylidynenickel
SMILES B#[Ni]
Spécification
Nom chimique ou matériau Nickel boride
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 69.52
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Densité 7.39 g/mL