Learn More
Névirapine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 129618-40-2 | C15H14N4O | 266.3 g/mol
65.00€ - 189.00€
Identifiants chimiques
CAS | 129618-40-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C15H14N4O |
Poids moléculaire (g/mol) | 266.3 |
Clé InChI | NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one |
CID PubChem | 4463 |
ChEBI | CHEBI:63613 |
Nom IUPAC | 11-cyclopropyl-4-méthyl-5H-dipyrido[2,3-e |
SMILES | CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15517729
|
Thermo Scientific Acros
461152500 |
250 mg |
65.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15507729
|
Thermo Scientific Acros
461150010 |
1 g |
189.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
129618-40-2 | |
266.3 | |
nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one | |
CHEBI:63613 | |
CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4 |
C15H14N4O | |
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N | |
4463 | |
11-cyclopropyl-4-méthyl-5H-dipyrido[2,3-e |
Spécification
Nevirapine | |
247.0°C to 249.0°C | |
97.5% min. (HPLC) | |
nevirapine, viramune, bi-rg-587, viramune xr, nvp, birg587, 11-cyclopropyl-4-methyl-5,11-dihydro-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one, nevirapine usan:inn, unii-99dk7fvk1h, 11-cyclopropyl-5,11-dihydro-4-methyl-6h-dipyrido 3,2-b:2',3'-e 1,4 diazepin-6-one | |
CC1=C2C(=NC=C1)N(C3=C(C=CC=N3)C(=O)N2)C4CC4 | |
266.3 | |
CHEBI:63613 | |
98% |
129618-40-2 | |
Authentique | |
C15H14N4O | |
NQDJXKOVJZTUJA-UHFFFAOYSA-N | |
11-cyclopropyl-4-méthyl-5H-dipyrido[2,3-e | |
4463 | |
266.3 |
Safety and Handling
Nocif en cas d'ingestion, Nocif pour les organismes aquatiques
Toxicité aiguë (category 4), Toxicité aquatique chroniquec category 3)
- Nevirapine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .