Learn More
Neuropilin 1 Mouse anti-Human, Porcine, Clone: 2H3F6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 60067-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16807035
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Neuropilin 1 is a membrane-bound coreceptor to a tyrosine kinase receptor for both vascular endothelial growth factor and semaphorin family members. Neuropilin 1 plays versatile roles in angiogenesis, axon guidance, cell survival, migration and invasion.
Spécification
Spécification
Neuropilin 1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
O14786
NRP1
Neuropilin 1 Fusion Protein Ag0931
150 μL
Primary
Human, Pig
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2H3F6
Unconjugated
NRP1
BDCA4, CD304, neuropilin 1, NRP, NRP1, VEGF165R
Mouse
Caprylic Acid Precipitation
RUO
100286859, 8829
-20°C