Learn More
Néodyme(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydraté, Thermo Scientific™
Code produit. 11343708
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 47814-18-6
Formule moléculaire C15H7F18NdO8
Poids moléculaire (g/mol) 801.43
Numéro MDL MFCD00167152
Clé InChI NBCIEIIVJWSHPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme neodymium lll hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium hexafluoropentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoro 2,4-pentanedionate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, neodymium iii hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate, neodymium iii hexafluoroacetylacetonate dihydrate, ?nd cf3cochcocf3 3.2h2o, neodymium,tris 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11, 3z-4-bis 2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy neodymio oxy-1,1,1,5,5,5-hexafluoropent-3-en-2-one dihydrate
Nom IUPAC neodymium(3+) tris(1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-dioxopentan-3-ide) dihydrate
SMILES O.O.[Nd+3].FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F.FC(F)(F)C(=O)[CH-]C(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Neodymium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate dihydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Poids de la formule 801.42 (765.39 Anhydrous)