Learn More
Néodyme(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Neodymium(III) 1,1,1-trifluoro-2,4-pentanedionate |
Point de fusion | 140°C to 142°C |
Forme physique | Cristalline |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 603.48 |