Learn More
NDUFA6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 15445-1-AP-20UL
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16834624
  • 145.00€ / 20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
NDUFA6 (NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1 alpha subcomplex, 6), also known as LYRM6 (LYR motif-containing protein 6), NADHB14 or B14, is a 128 amino acid protein that localizes to the matrix side of the mitochondrial membrane and belongs to the complex I LYR family. Existing as a subunit of the multi-protein membrane respiratory chain NADH dehydrogenase complex (Complex I), NDUFA6 functions as an accessory protein that facilitates the transfer of electrons from NADH to the respiratory chain. The gene encoding NDUFA6 maps to human chromosome 22, which houses over 500 genes and is the second smallest human chromosome.
Specifica
Specifica
NDUFA6
Polyclonal
Unconjugated
NDUFA6
B14, CI B14, Complex I B14, LYR motif containing protein 6, LYRM6, NADHB14, NDUFA6
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
4700
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.18 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P56556
NDUFA6
NDUFA6 Fusion Protein Ag7593
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato