Learn More
NBN Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1E11E10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66980-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16819325
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The NBN antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human NBN. This antibody recognizes human antigen. The NBN antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Spécification
Spécification
NBN
Monoclonal
1000 μg/mL
Mouse
Primary
Human
Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
1E11E10
Unconjugated
150 μL
4683