Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Marque:  Whirl-Pak™ B01339WA
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30286575
  • 1709.87€ / 10000 pièces
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
  • Sachets en polyéthylène transparents
  • Faire tourner ou replier le sachet à trois reprises et le fixer à l’aide des languettes de fermeture permet de créer un récipient d’échantillonnage étanche
  • Stérilisés au gaz, documentation disponible
  • Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
  • Les sachets inscriptibles comprennent une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
  • Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse nécessaire après la congélation
  • Épaisseur, 2,25 à 4 mil
  • Sans RNase, DNase, pryogène et HBP
  • Conformes aux exigences réglementaires et industrielles de l’EPA, de la FDA, du HACCP et de l’USDA
  • Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Spécification
Style inscriptible
4 oz.
ISO9001, ISO13485
Transparent, code couleur jaune
Échantillonnage sur le terrain aux tests en laboratoire
Stérile
500/Pk.
Plastic
Ethylene Oxide Gas
-196°C to +82°C
18,5 x 7,5 cm
18,5 cm
7,5 cm
Non autoclavable
118 ml
Attache de fermeture
Oui
Polyéthylène
0,057 mm
Cardboard
500/boîte
-320°F to +180°F
2,25 mil
7,25 in
3 in
Sample Bag with Labeling Area