Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col large Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Protégez le contenu des rayons UV grâce à ces flacons en PEHD ambré opaque.
Marque: Thermo Scientific™ 312185-0001
880.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Protégez le contenu contre les rayons UV avec les flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col large Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Ces flacons en polyéthylène haute densité sont conformes aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière et sont conditionnés en vrac pour une manipulation aisée.
Caractéristiques :- Bouchon en PP ambré opaque
- Le col large facilite le remplissage et la distribution des liquides et des poudres
- Étanches†
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton.
Spécification
1 oz., 30 ml | |
1 oz | |
Flacons de conditionnement à col large | |
HDPE | |
1000 | |
28 mm | |
Oui | |
Large | |
63 mm | |
1,35 in | |
Polypropylène | |
34 mm |
30 ml | |
Ambré opaque | |
21 mm | |
1000 | |
Ambré opaque | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière. | |
Non | |
Rond | |
Flacon d’emballage | |
2,3 po (avec bouchon) ; 2,2 po (sans bouchon) | |
28-415 mm | |
À vis (conditionné en vrac, non assemblé) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. . Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant deux minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles / flacons / entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.