Learn More
Thermo Scientific™ Pissettes Nalgene™ fabriquées avec du Téflon™ FEP
Description
Garantissez la distribution sans contamination avec les pissettes fabriquées en Teflon™ FEP Thermo Scientific™ Nalgene™, utiles pour les éléments traces. Ces pissettes sans phthalate offrent une excellente résistance aux produits chimiques et sont entièrement moulées en fluoropolymères. Conçus pour une distribution par le haut avec un bouchon et une tige moulés en un seul bloc pour une étanchéité† homogène. L’extrémité moulée avec précision permet d’obtenir un flux droit, à débit continu et un contrôle total sans pulvérisation.
- Avec bouchon / tige à vis et tube d’aspiration en Tefzel™ ETFE
- Ils affichent une excellente résistance à presque tous les produits chimiques dans votre laboratoire, y compris aux solvants—sans se fragiliser ou se fissurer
- Fabriqués en fluoropolymère inerte à faible teneur en substances extractibles et à faible adhérence—des caractéristiques utiles pour le travail avec des éléments présents à l’état de traces
- Extrémité pouvant être raccourcie pour fournir un débit plus important
- Ajustement serré du tube d’aspiration et du bouchon empêchant la séparation en cas de pression sur la pissette
- Autoclavables / Étanches† / Transparents
Spécification
Spécification
Capacité | 32 oz., 1000 ml |
Capacité (métrique) | 1000 ml |
Capacité (impériale) | 32 oz |
Couleur | Translucide |
Matériau | FEP |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Graduated | Non |
Bouche | Étroit |
Forme | Cylindrique |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.