Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Silicone Sanitary Gaskets (19 mm ferrule)
S’utilise avec : Bonbonnes Nalgene
Marque:  Thermo Scientific™ 2672-0075
Code produit. 11339724
  • 95.15€ / 6 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 03-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Protègent contre les fuites, les ruptures et les contaminations grâce à l’utilisation de joints sanitaires en silicone Thermo Scientific™ Nalgene™ pour bonbonnes Nalgene™. Fabriqués en silicone durci au platine, les joints assurent un haut niveau de pureté pour toutes les applications biopharmaceutiques.
  • Autoclavables
  • À utiliser avec les bonbonnes Nalgene™ (n° de cat. 2261, 2630 et 2640)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Autoclavable
Taille de ferrule 0.75 po (19 mm)
Bonbonnes sanitaires Nalgene
6/Cs.
Joint d’étanchéité
Conformes aux normes USP classe VI
Joints sanitaires en silicone
Silicone
1 Ea.
Case of 6
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.