Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons septum Nalgene™
Description
Combinez l’étanchéité élastomère du silicone avec les surfaces de contact non réactives du réactif en polytétrafluoroéthylène dans les bouchons Thermo Scientific™ Nalgene™ Septum, à utiliser avec les flacons de milieu en PET & PETG stériles Nalgene™.
- Stériles à 10-6 SAL
- Aucun adhésif n’est utilisé pour fixer le septum au bouchon en polyéthylène haute densité
- Non cytotoxique et apyrogène
- Double matériau de septum pour une barrière aux gaz améliorée
Informations de commande :
- Les bouchons sont conditionnés en vrac pour une manipulation aisée.
- Commandez des flacons en PET Nalgene ou en PETG sans bouchons séparément.
Spécification
Spécification
Couleur | Blanc |
Description | Bouchon pour flacons de culture Nalgene |
Matériau | HDPE |
Nbre par carton | 200 |
Nb par paquet | 200 |
Conditionnement | En vrac |
Stérilité | Stérile |
Matériau de revêtement | Silicone, PTFE |
Certifications/Conformité | Fabriqué conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485 |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.