Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Polypropylene, Replacement Coupling Inserts, elbow coupling, 3/8 inch
S’utilise avec : Bouchons de ventilation / de remplissage rapide Nalgene
Marque: Thermo Scientific™ 2159-0012
Description
Optez pour une installation plus rapide grâce aux inserts de couplage de rechange en polypropylène Thermo Scientific™ Nalgene™ pour bouchons de remplissage / ventilation rapide, qui permettent la connexion et la déconnexion d’une seule main lorsqu’ils sont appliqués aux corps de couplage de contact. Inserts de couplage mâles, cannelés, à déconnexion rapide et de rechange pour une utilisation avec les bouchons de remplissage / ventilation rapide Nalgene.
- Pour une utilisation avec les bouchons de remplissage / ventilation rapide Nalgene
- Favorise une réduction des points de fuite et des assemblages courts
Spécification
Insert de couplage coudé à 90° | |
9,53 mm | |
Polypropylène | |
6 Pk. | |
Case of 6 |
3/8 po | |
Bouchons de ventilation / de remplissage rapide Nalgene | |
6/Cs. | |
Insert |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.