Learn More
Thermo Scientific™ Flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col étroit Nalgene™ avec bouchon : conditionnés en vrac
Stockez et expédiez des réactifs photosensibles grâce à ces flacons ambrés, opaques en PEHD, idéaux pour les diagnostics, les agents biologiques, les produits chimiques spéciaux, les adhésifs et les produits pharmaceutiques.
Marque: Thermo Scientific™ 312085-0002
918.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Stockez et expédiez des réactifs sensibles à la lumière avec des flacons de conditionnement en PEHD ambré opaque à col étroit Thermo Scientific™ Nalgene™ avec bouchon. Idéals pour les diagnostics, les produits biologiques, les produits chimiques spécialisés, les réactifs, les adhésifs et les produits pharmaceutiques vétérinaires, ces flacons en polyéthylène haute densité sont moulés par injection pour une épaisseur et une résistance uniformes de la paroi. Ils répondent aux normes de l’USP de transmission de la lumière et sont conditionnés en vrac pour les applications d’emballage.
- Moulés par injection-soufflage pour une épaisseur et une solidité uniformes des parois
- Flacon en PEHD ambré opaque avec bouchon en PP ambré opaque
- Conformes aux normes USP relatives à la translucidité
- Structure en plastique robuste
- Conditionnés en vrac pour les applications de conditionnement
- Étanches†
Recommandés dans les cas suivants :
Stockage et expédition de réactifs photosensibles.
Informations de commande :
Les flacons et les bouchons sont conditionnés dans des sachets en PE distincts à l’intérieur d’un même carton. †Le terme “étanche” s’applique aux produits Thermo Scientific Nalgene répondant aux critères suivants : a) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs inférieurs à 100 mm, et qui, après avoir été remplis d’eau, retournés, et avoir supporté une pression de l’air de 2 psig pendant 2 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau ; b) systèmes de fermeture pour bouteilles / flacons / entonnoirs supérieurs à 100 mm qui, après avoir été remplis d’eau et retournés pendant 15 minutes, permettent de constater l’absence de fuite d’eau. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.
Spécification
2 oz, 60 ml | |
200 ml (2 oz) | |
Flacons de conditionnement à col étroit | |
HDPE | |
1000 | |
20 mm | |
Oui | |
Rond | |
Flacon de conditionnement à col étroit | |
Polypropylène | |
37 mm | |
Non |
60 ml | |
Ambré opaque | |
14 mm | |
1000 | |
Ambré opaque | |
Fabriqués conformément aux exigences de qualité de la norme ISO 13485:2016. Les flacons et bouchons répondent à la norme 21CFR177.1520 relative aux matières plastiques en contact avec les denrées alimentaires et satisfait la norme USP classe VI. Le produit est conforme aux normes les plus récentes de l’USP (pharmacopée des États-Unis) quant aux récipients résistants à la lumière | |
Étroit | |
85 mm | |
3,34 in | |
20-415 mm | |
À vis (conditionné en vrac, non assemblé) |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration. † Le terme étanche qualifie les produits Thermo Scientific Nalgene correspondant aux critères suivants : a) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension inférieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés, peuvent supporter une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes sans présenter de fuites. b) Les bouteilles/flacons/entonnoirs dotés de bouchons d’une dimension supérieure à 100 mm qui, une fois remplis d’eau et renversés pendant 15 minutes, ne présentent pas de fuites. Remarque : reproduire ces tests avec d’autres liquides peut entraîner des résultats différents. Pour un usage en toute sécurité, il est conseillé aux clients de tester les flacons et les bouchons Thermo Scientific Nalgene dans les conditions d’utilisation prévues pour leurs applications. Les contenants Thermo Scientific Nalgene sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont associés aux bouchons Nalgene.