Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Bottle
Thermo Scientific™ Nalgene™ PC Platinum Certified Clean™ Biotainer™ Bottles are certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination.
Marca:  Thermo Scientific™ CE-N3405-42
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 16450631
  • 1175.00CHF / pezzi 6
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 18-06-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Products are washed with USP Water for Injection and handled post-washing in Class 5 clean rooms with Class 4 packaging/inspection hoods to produce these very low particulate products. Certified and lot-to-lot tested to contain less than 1/3 the particulates allowable according to USP <788> to limit potential particulate contamination. Sterile, ready-to-use products with a Sterility Assurance Level of 10-6 inside the container/closure, including two heat-sealed sterile barriers to protect product prior to use.
  • Reduce the risk of carry-over contamination and eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations
  • Durable, translucent PC construction ensures the integrity of your sample
  • Designed specifically for pharmaceutical and biological manufacturers
  • Closures feature a silicone liner for leakproof assurance
  • Extensive validation documentation support
  • Excellent for freezing applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
5 L
Clear
Media/Buffer Preparation ​, Media/Buffer Storage, Sampling, Storage, Transportation ​, Validation Testing, Drug Substance, Drug Product
Polycarbonate
Sterile
8.6 lb.
<1/3 USP <788> (Ultralow particulate)
Stretta
299 mm
14.3 in.
Polypropylene
166 mm
169 oz.
48 mm
299 mm
6/Cs.
-100°C to 100°C
Bianco
< 1/3 particulates allowed according to USP <778>
Non autoclavabile
Pozzetti quadrati
Media Bottle
Silicone
48 mm
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato