Learn More
Thermo Scientific Chemicals N4-benzoyl-5’-O-(4,4’-diméthoxytrityl)-2’-O-méthylcytidine-3’-(2-cyanoéthyl diisopropylphosphoramidite), 98 %
Code produit. 15484465
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N4-Benzoyl-5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methylcytidine-3'-(2-cyanoethyl diisopropylphosphoramidi
Couleur Blanc
Formule moléculaire C47H54N5O9P
Numéro MDL MFCD00792624
Quantité 1 g
Poids de la formule 863.95
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche