Learn More
N-propyltrichlorosilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11945801 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Aantal:
100 mL
1 L
Verpakking:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 141-57-1 | C3H7Cl3Si | 177.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-57-1
Moleculaire formule C3H7Cl3Si
Molecular Weight (g/mol) 177.53
InChI Key DOEHJNBEOVLHGL-UHFFFAOYSA-N
Synoniem propyltrichlorosilane, trichloro propyl silane, n-propyltrichlorosilane, silane, trichloropropyl, propyl trichlorosilane, trichloro-n-propylsilane, silane, propyltrichloro, unii-x16g85fi4y, hsdb 889, silane,trichloropropyl
PubChem CID 8850
IUPAC Name trichloro(propyl)silane
SMILES CCC[Si](Cl)(Cl)Cl
Spécification
Chemische naam of materiaal n-Propyltrichlorosilane
CAS min % 97.5
CAS max % 100.0
Kleur Incolore à marron
Dichtheid 1.1900g/mL
Kookpunt 123.0°C to 124.0°C
Vlampunt 31°C
Infraroodspectrum Authentique
Assaypercentage 97.5% min. (GC)
Verpakking Flacon en verre
Lineaire formule CH3CH2CH2SiCl3
Brekingsindex 1.195
Aantal 1 L
Beilstein 04,36
Soortelijk gewicht 1.19
Oplosbaarheidsinformatie Solubility in water: reacts
Formulegewicht 177.53
Percent Purity 98%
Fysische vorm Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • n-Propyltrichlorosilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .