Learn More
n-Propanol (Peroxide-Free/Sequencing), Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10326503
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
500mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
n-Propanol is used for extracting ethidium bromide from DNA samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico n-Propanol
pH 7
Punto di fusione -127°C
Nota nome Peroxide-free
CAS 71-23-8
Colore Colorless
Acidità 0.02% max.
Densità 0.800g/cm³
Punti di ebollizione 97°C
Quantità 500 mL
Identificazione Pass Test
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Intervallo percentuale saggio ≥99.5 %
Residuo dopo l'evaporazione 0.01% max.
Formula molecolare C3H8O
Formula lineare CH3CH2CH2OH
Numero MDL MFCD00002941
Pressione del vapore 25mbar at 20°C
Viscosità 2.2 mPa/s at 20°C
Indice di Merck 15, 7955
Sinonimo 1-propanol, propanol, propyl alcohol, n-propanol, n-propyl alcohol, ethylcarbinol, 1-hydroxypropane, optal, osmosol extra, propylic alcohol
InChI Key BDERNNFJNOPAEC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCO
IUPAC Name propan-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 60.10
PubChem CID 1031
ChEBI CHEBI:28831
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.5%
Grado Sequencing
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • n-Propanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato