Learn More
Bromure de n-octadécylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables
Code produit. 15465415
50 mL, 50mL
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau n-Octadecylzinc bromide
Note relative au nom Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 1142222-21-6
Formule moléculaire C18H37BrZn
Formule linéaire CH3(CH2)17ZnBr
Numéro MDL MFCD08741500
Quantité 50 mL
Numéro UN UN3399
Sensibilité Air sensitive; May form a precipitate
Synonyme n-octadecylzinc bromide, n-octadecylzinc bromide 0.5m in tetrahydrofuran, n-octadecylzinc bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, n-octadecylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Clé InChI ICMFOODCOZIFOP-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCC[CH2-].[Zn+]Br
Nom IUPAC bromozinc(1+);octadécane
Poids moléculaire (g/mol) 398.778
CID PubChem 24722670
Poids de la formule 398.78
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Bromure de n-octadécylzinc, 0,5 M dans THF, emballé sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables >