Learn More
N,N-diméthylacétamide, 99 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N, N-Dimethylacetamide |
Point de fusion | -20.0°C |
% min. CAS | 98.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Densité | 0.9370g/mL |
Point d’ébullition | 164.0°C to 166.0°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | 70°C |
Spectre IR | Authentique |
Conditionnement | Tambour métallique |
Afficher plus |