Learn More
Oxalate de N,N-Diméthyl-p-phénylènediamine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62778-12-5 | 0·5 C2H2O4 | 362.42 g/mol
38.19€ - 412.05€
Identifiants chimiques
CAS 62778-12-5
Formule moléculaire 0·5 C2H2O4
Poids moléculaire (g/mol) 362.42
Numéro MDL MFCD00036387
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10229343
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408490050
5 g Flacon en verre
38.19€
5g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10381251
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408490250
25 g Flacon en verre
138.69€
25g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
10501814
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
408491000
100 g Flacon en verre
412.05€
100g
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
62778-12-5
0·5 C2H2O4
362.42
MFCD00036387
Spécification
N, N-Dimethyl-p-phenylenediamine oxalate
62778-12-5
100.0
Beige à marron ou gris
99%
MFCD00036387
362.42
Poudre et morceaux
99%
98.5
200.0°C
Authentique
0·5 C2H2O4
362.42
99%
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Rincer la bouche.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 263-723-2
missing translation for 'rtecsNumber' : CZ1586550
missing translation for 'tsca' : TSCA
Recommended Storage : ce produit noircit facilement au contact de lʼair
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.