Learn More
N,N’-diméthyl-1,3-propanediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine |
Note relative au nom | 97% |
% min. CAS | 96.0 |
% max. CAS | 100.0 |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.8100g/mL |
Point d’ébullition | 145.0°C |
Point d’éclair | 20°C |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Afficher plus |