Learn More
N,N’-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11450107
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16121-92-9
Formule moléculaire C14H32N2
Poids moléculaire (g/mol) 228.424
Numéro MDL MFCD00048339
Clé InChI LTRQCWUIJWVNNK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-diisobutyl-1,6-hexanediamine, 1,6-hexanediamine, n,n'-bis 2-methylpropyl, n,n'-diisobutylhexanediamine, acmc-1bs6j, diisobutyl-hexamethylendiamin, n,n/'-diisobutylhexanediamine, n,n'-di isobutyl hexamethylenediamine, n,n'-diisobutyl-1,6-hexane diamine, n,n'-bis 2-methylpropyl hexane-1,6-diamine
CID PubChem 177722
Nom IUPAC N,N’-bis(2-méthylpropyl)hexane-1,6-diamine
SMILES CC(C)CNCCCCCCNCC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Diisobutyl-1,6-hexanediamine
Quantité 25 g
Poids de la formule 228.41
Pourcentage de pureté 97%