Learn More
N,N’-Di(1-naphthyl)benzidine, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15461799
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 152670-41-2
Formule moléculaire C32H24N2
Poids moléculaire (g/mol) 436.558
Numéro MDL MFCD09261380
Clé InChI SZDXPEWZZGNIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n,n'-di 1-naphthyl-4,4'-benzidine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di-naphthalen-1-yl-biphenyl-4,4'-diamine, n4,n4'-di naphthalen-1-yl biphenyl-4,4'-diamine, n,n'-di 1-naphthyl benzidine, 1,1'-biphenyl-4,4'-diamine,n4,n4'-di-1-naphthalenyl, n, n'-dinaphthol-benzidine, n4,n4'-bis naphthalen-1-yl-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine, pubchem12682, acmc-1bwou
CID PubChem 18958605
Nom IUPAC N-[4-[4-(naphtalène-1-ylamino)phényl]phényl]naphtalène-1-amine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)NC5=CC=CC6=CC=CC=C65
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Quantité 250 mg
Beilstein 3484371
Poids de la formule 436.56
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide