Learn More
N,N’-Bis(salicylidène)éthylènediamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11421588
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 94-93-9 | C16H16N2O2 | 268.32 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 94-93-9
Formule moléculaire C16H16N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 268.32
Numéro MDL MFCD00002244
Clé InChI RQHVNNWVDLRULK-XSYHWHKQSA-N
Synonyme salen, salen unspecified, disalicylaldehyde ethylenediamine, disalicylidene-1,2-ethanediamine, n,n'-disalicylidene ethylenediamine, ethylenediamine, n,n'-disalicylidene, n,n'-bis salicylidene ethylenediamine, o-cresol, alpha,alpha-ethylenediiminodi, alpha,alpha'-ethylenedinitrilodi-o-cresol, disalicylalethylenediamine
CID PubChem 5464119
Nom IUPAC (6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidène) méthyl] amino] éthylamino] méthylidène] cyclohexa-2,4-dien-1-one
SMILES O=C1C=CC=C\C1=C\NCCN\C=C1\C=CC=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediamine
Point de fusion 129°C to 131°C
Quantité 500 g
Beilstein 535296
Merck Index 14,8322
Poids de la formule 268.32
Pourcentage de pureté 98%