Learn More
N,N,2,4,6-pentaméthylaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N,N,2,4,6-Pentamethylaniline |
Densité | 0.907 |
Point d’ébullition | 213°C to 215°C |
Point d’éclair | 78°C (174°F) |
Indice de réfraction | 1.521 |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 163.27 |
Pourcentage de pureté | 98% |