Learn More
N-Méthyl-N-triméthylsilylacétamide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044020
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7449-74-3 | C6H15NOSi | 145.277 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7449-74-3
Formule moléculaire C6H15NOSi
Poids moléculaire (g/mol) 145.277
Numéro MDL MFCD00040758
Clé InChI QHUOBLDKFGCVCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-n-trimethylsilyl acetamide, acetamide, n-methyl-n-trimethylsilyl, n-trimethylsilyl-n-methylacetamide, n-methyl-n-tms-acetamide, acmc-1bei6, qhuobldkfgcvcg-uhfffaoysa, n-methylacetamide, tms derivative, n-methyl-n-trimethylsilylacetamide, for gc derivatization gc
CID PubChem 81953
Nom IUPAC N-méthyl-N-triméthylsilylacétamide
SMILES CC(=O)N(C)[Si](C)(C)C
Spécification
Point d’ébullition 48°C to 49°C (11mmHg)
Nom chimique ou matériau N-Methyl-N-trimethylsilylacetamide
Quantité 2 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 506975
Point d’éclair 48°C (118°F)
Poids de la formule 145.28
Pourcentage de pureté 95%
Indice de réfraction 1.439
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.906