Learn More
N-Méthyl-N-{[5-(pyridine-3-yloxy)-2-furyl] méthyl}amine, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
250mg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-methyl-N-{[5-(pyridin-3-yloxy)-2-furyl]methyl}amine |
CAS | 859850-77-4 |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Formule moléculaire | C11H12N2O2 |
Numéro MDL | MFCD07772853 |
Quantité | 250 mg |
Synonyme | n-methyl-n-5-pyridin-3-yloxy-2-furyl methyl amine, methyl 5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxy furan-2-yl methanamine, methyl 5-3-pyridyloxy 2-furyl methyl amine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyloxy, n-methyl-1-5-pyridin-3-yloxyfuran-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl oxy furan-2-yl methanamine |
Afficher plus |