Learn More
N-Méthyle-4-(5-méthyle-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzylamine, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. p-3629743
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Identifiants chimiques
CAS 944450-83-3
Formule moléculaire C11H13N3O
Poids moléculaire (g/mol) 203.245
Numéro MDL MFCD11109326
Clé InChI PBJZWGQLXKZEJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl benzylamine, methyl 4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, 2-4-methyl aminomethyl phenyl-5-methyl-1,3,4-oxadiazole, methyl 4-5-methyl 1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methanamine, n-methyl-1-4-5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl phenyl methylamine
CID PubChem 26343642
Nom IUPAC N-méthyl-1-[4-(5-méthyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phényl]méthanamine
SMILES CC1=NN=C(O1)C2=CC=C(C=C2)CNC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-methyl-4-(5-methyl-1, 3, 4-oxadiazol-2-yl)benzylamine
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 95%