Learn More
N-Méthyl-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11464107
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 612-28-2
Formule moléculaire C7H8N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.15
Numéro MDL MFCD00007090
Clé InChI KFBOUJZFFJDYTA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-methyl-o-nitroaniline, benzenamine, n-methyl-2-nitro, n-methyl 2-nitroaniline, o-methylamino nitrobenzene, aniline, n-methyl-o-nitro, 2-nitro-n-methylaniline, o-nitro-n-methylaniline, n-methyl-2-nitrobenzenamine, o-nitro-n-methyl aniline, methyl 2-nitrophenyl amine
CID PubChem 69157
Nom IUPAC N-méthyl-2-nitroaniline
SMILES CNC1=CC=CC=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-2-nitroaniline
Point de fusion 33°C to 36°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Characteristic
Quantité 5 g
Numéro UN UN2811
Poids de la formule 152.15
Pourcentage de pureté 98%