Learn More
N-Isopropylméthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7056772
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4747-21-1 | C4H11N | 73.139 g/mol
N-Isopropylmethylamine is used in the generation of in situ micelles having distinct sizes, by sequential self-assembly of a series of stimuli-responsive amphiphilic block copolymers, prepared by reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. It is suitable for use in the synthesis of novel 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α,α,β,β-H4]-tryptamines and their [α,α,β,β,β-D4]-counterparts following the Speeter and Anthony procedure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La N-Isopropylméthylamine est utilisée dans la génération de micelles in situ de tailles distinctes, par autoassemblage séquentiel d’une série de copolymères de blocs amphiphiles réactifs aux stimuli, préparés par polymérisation du transfert de chaîne réversible par addition-fragmentation (RAFT). Elle convient à une utilisation dans la synthèse de nouveaux 5-ethoxy-N,N-dialkyl-[α,α,β,β-H4]-tryptamines et de leurs homologues [α,α,β,β,β-D4] selon la procédure de Speeter et Anthony.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le DMSO, le méthanol.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’abri de l’air. Stocker sous gaz inerte sec. Ne pas conserver avec des acides. Incompatible avec les acides, l’air et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4747-21-1
Formule moléculaire C4H11N
Poids moléculaire (g/mol) 73.139
Numéro MDL MFCD00042859
Clé InChI XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine
CID PubChem 78485
Nom IUPAC N-méthylpropan-2amine
SMILES CC(C)NC
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Isopropylmethylamine
Couleur Incolore
Densité 0.702 g/mL
Point d’ébullition 50°C to 53°C
Point d’éclair -32°C (-26°F)
Formule linéaire (CH3)2CHNHCH3
Indice de réfraction 1.348
Quantité 5 g
Numéro UN UN2734
Beilstein 1730877
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,DMSO,methanol.
Poids de la formule 73.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide