Learn More
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Fmoc-(4-pyridyl)-Ala-OH is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Fmoc-∫-(4-pyridyl)-Ala-OH est potentiellement utile pour les techniques de synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans 0,1 g dans 4 ml de DMF (clairement soluble).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
Fmoc-∫-(4-pyridyl)-Ala-OH est potentiellement utile pour les techniques de synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans 0,1 g dans 4 ml de DMF (clairement soluble).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine |
Quantité | 250 mg |
Beilstein | 7316905 |
Informations sur la solubilité | Soluble in 0.1g in 4mL DMF(clearly soluble). |
Poids de la formule | 388.42 |
Pourcentage de pureté | 95% |