Learn More
N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448717
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 169555-95-7 | C23H20N2O4 | 388.423 g/mol
Fmoc-(4-pyridyl)-Ala-OH is potentially useful for solid phase peptide synthesis techniques.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Fmoc-∫-(4-pyridyl)-Ala-OH est potentiellement utile pour les techniques de synthèse des peptides en phase solide.
Solubilité
Soluble dans 0,1 g dans 4 ml de DMF (clairement soluble).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Conserver à 4°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 169555-95-7
Formule moléculaire C23H20N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 388.423
Numéro MDL MFCD00672566
Clé InChI SCSSXJVRZMQUKA-NRFANRHFSA-N
Synonyme fmoc-l-4-pyridylalanine, fmoc-4-pal-oh, fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-ala 4-pyridyl-oh, fmoc-beta-4-pyridyl-ala-oh, n-fmoc-3-4-pyridyl-l-alanine, fmoc-l-3-4-pyridyl-alanine, fmoc-4'-pyridyl-l-ala, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-pyridin-4-yl propanoic acid, fmoc-3-4-pyridyl-d-alanine
CID PubChem 978322
Nom IUPAC Acide (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylméthoxycarbonylamino)-3-pyridin-4-ylpropanoïque
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(C3=CC=CC=C32)COC(=O)NC(CC4=CC=NC=C4)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Fmoc-3-(4-pyridyl)-L-alanine
Quantité 1 g
Beilstein 7316905
Informations sur la solubilité Soluble in 0.1g in 4mL DMF(clearly soluble).
Poids de la formule 388.42
Pourcentage de pureté 95%