Learn More
N-éthylphtalimide, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11448636
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5022-29-7
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.187
Numéro MDL MFCD00014583
Clé InChI JZDSOQSUCWVBMV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylphthalimide, 2-ethylisoindoline-1,3-dione, phthalimide, n-ethyl, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-ethyl, 2-ethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, n-ethyl, 2-ethylbenzo c azoline-1,3-dione, acmc-1az90, 1h-isoindole-1, n-ethyl
CID PubChem 21120
Nom IUPAC 2-éthylisoindole-1,3-dione
SMILES CCN1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylphthalimide
Point de fusion 74°C to 78°C
Quantité 100 g
Beilstein 132094
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 98%