Learn More
N-Ethylmaléimide, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11945581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 128-53-0 | C6H7NO2 | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 128-53-0
Formule moléculaire C6H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 125.13
Clé InChI HDFGOPSGAURCEO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n-ethylmaleimide, ethylmaleimide, 1-ethyl-1h-pyrrole-2,5-dione, maleimide, n-ethyl, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-ethyl, maleic acid n-ethylimide, nem, usaf b-121, unii-o3c74acm9v, maleic acid-n-ethylimide
CID PubChem 4362
ChEBI CHEBI:44485
Nom IUPAC 1-éthylpyrrole-2,5-dione
SMILES CCN1C(=O)C=CC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethylmaleimide
Point de fusion 41.0°C to 45.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 210.0°C
Point d’éclair 73°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 g
Beilstein 21,IV,4629
Merck Index 15,3877
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: 1115g/L toluene (20°C)
Poids de la formule 125.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline