Learn More
N-Éthyl-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-Ethyl-2-nitroaniline |
Couleur | Incolore à orange |
Densité | 1.19 g/mL |
Point d’ébullition | 168°C (20 mmHg) |
Point d’éclair | 113°C (235°F) |
Indice de réfraction | 1.645 |
Quantité | 250 mg |
Poids de la formule | 166.18 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Forme physique | Liquide |