Learn More
N-Éthyl-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15441308
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10112-15-9
Formule moléculaire C8H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
Numéro MDL MFCD00007091
Clé InChI CQIKVOWCSGXCCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzenamine,n-ethyl-2-nitro, benzenamine, n-ethyl-2-nitro, n-ethyl-2-nitroaniline, ethyl-2-nitro-phenyl-amine, ethyl-6-nitroaniline, acmc-20ak4v, ethyl 2-nitrophenyl amine, n-ethyl-n-2-nitrophenyl amine #
CID PubChem 82354
Nom IUPAC N-éthyl-2-nitroaniline
SMILES CCNC1=CC=CC=C1[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Ethyl-2-nitroaniline
Couleur Incolore à orange
Densité 1.19 g/mL
Point d’ébullition 168°C (20 mmHg)
Point d’éclair 113°C (235°F)
Indice de réfraction 1.645
Quantité 5 g
Poids de la formule 166.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide